Germanium(IV) iodide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetraiodogermane, Germanium tetraiodide
14009.09 14009.18
14009.09EA 333 EUR
14009.09 14009.18
Germanium(IV) iodide ≥99.999% (metals basis)
Germanium(IV) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-95-8 Molecular Formula: GeI4 Formula Weight: 580.21 Physical Form: -10 Mesh Crystalline Density: 4.32 Melting Point: 146° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016120
Formule: GeI₄
MW: 580.23 g/mol
Kookpunt: 350
Smeltpunt: 146
Dichtheid: 4.32
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016120
CAS nummer: 13450-95-8
EINECS: 236-613-7
UN: 3260
ADR: 8 III