Tetraethylsilikaat (TEOS) 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetraethoxysilane
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 81 EUR
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraethylsilikaat (TEOS) 98%
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule: Si(OC₂H₅)₄
Kookpunt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –77 °C
Dichtheid: 0,94 g/cm³
Vlampunt: 45 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009062
CAS nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA