Tetraethylsilikaat (TEOS) 99, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tetraethoxysilane
24004.290EA
77.8
EUR
24004.290
24004.360
Tetraethylsilikaat (TEOS) 99, GPR RECTAPUR®
Tetraethylsilikaat (TEOS)
Formule:
Si(OC₂H₅)₄ MW: 208.33 g/mol Kookpunt: 168 Smeltpunt: –85,5 °C Dichtheid: 0.933 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 38 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009062 CAS nummer: 78-10-4 EINECS: 201-083-8 UN: 1292 ADR: 3 III Merck Index: 13,03882 |
Specification Test Results
Assay | Min. 99 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Density (20/4) | 0.930 - 0.940 |
Cl (Chloride) | Max. 0.02 % |