Tetramethylsilikaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tetramethyl orthosilicate
203820250 203821000 203825000 203820025
ACRO203820250EA 27.8 EUR
ACRO203820250 ACRO203821000 ACRO203825000 ACRO203820025
Tetramethylsilikaat 99%
Tetramethylsilikaat
Formule: C₄H₁₂O₄Si
Kookpunt: 121 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,03 g/cm³
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008341
CAS nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN: 2606
ADR: 6.1,I
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA