Tetramethylsilikaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Tetramethyl orthosilicate
L09716.14
L09716.22
L09716.36
L09716.C4
L09716.14EA
26
EUR
L09716.14
L09716.22
L09716.36
L09716.C4
Tetramethylsilikaat ≥98%
Tetramethylsilikaat
Purity: 98%
CAS No.: 681-84-5
Molecular Formula: C4H12O4Si
Formula Weight: 152.22
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.3680
Odour: Ether-like
Melting Point: 4-5°
Boiling Point: 121-122°
Beilstein Reference: 1699658
UN No.: 2606
MDL No.: MFCD00008341
Formule:
C₄H₁₂O₄Si Kookpunt: 121…122 °C Smeltpunt: 4…5 °C Dichtheid: 1,032 Vlampunt: 26 °C (78 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008341 CAS nummer: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 UN: 2606 ADR: 6.1,I |