Lead(II) sulphide (≥82% Pb)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 46.9 EUR
A10268.36 A10268.0E
Lead(II) sulphide (≥82% Pb)
Lead(II) sulphide
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formule: PbS
Kookpunt: 1344 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1114 °C
Dichtheid: 7,5
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016280
CAS nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5421