Lead selenide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44916.22 44916.14
44916.22EA 953 EUR
44916.22 44916.14
Lead selenide ≥99.999% (metals basis)
Lead selenide
Purity: 99.999+% CAS No.: 12069-00-0 Molecular Formula: PbSe Formula Weight: 286.15 Physical Form: 3-6mm Fused Lump Odour: Product specific UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016273
Formule: PbSe
Dichtheid: 8,1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016273
CAS nummer: 12069-00-0
EINECS: 235-109-4
UN: 3077
ADR: 9,III