Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B21176.22
B21176.36
B21176.22EA
54.1
EUR
B21176.22
B21176.36
Vinyltrimethoxysilane ≥98%
Vinyltrimethoxysilane
Purity: 98%
CAS No.: 2768-02-7
Molecular Formula: C5H12O3Si
Formula Weight: 148.24
Flash Point: 23°(73°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Fruit-like
Melting Point:
Formule:
C₅H₁₂O₃Si Kookpunt: 122…124 °C Smeltpunt: < –40 °C Dichtheid: 0,970 Vlampunt: 23 °C (73 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008605 CAS nummer: 2768-02-7 EINECS: 220-449-8 ADR: 3,III |