(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 27.9 EUR
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane 97%
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Formule: C₉H₂₀O₅Si
Kookpunt: 120 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³
Vlampunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005144
CAS nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA