(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18431.14 A18431.36 A18431.22 AB116946.0025
A18431.14EA 35.1 EUR
A18431.14 A18431.36 A18431.22 ABCRAB116946.0025
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 2530-83-8 Molecular Formula: C9H20O5Si Formula Weight: 236.34 Flash Point: 135°(275°F) Refractive Index: 1.4290 Odour: Odourless Melting Point: -70° Boiling Point: 119-121°/2mm Beilstein Reference: 4308125 MDL No.: MFCD00005144
Formule: C₉H₂₀O₅Si
Kookpunt: 119…121 °C (2 mmHg)
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 1,072
Vlampunt: 135 °C (275 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005144
CAS nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2