Methyltrichloorsilaan 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
127930100 127935000
ACRO127930100EA 23.5 EUR
ACRO127930100 ACRO127935000
Methyltrichloorsilaan 98+%
Methyltrichloorsilaan
Formule: CH₃Cl₃Si
Kookpunt: 66 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –77 °C
Dichtheid: 1,27 g/cm³
Vlampunt: –15 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000481
CAS nummer: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119475226-36
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %