(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
B22517.22
B22517.36
B22517.22EA
38.9
EUR
B22517.22
B22517.36
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 2530-87-2
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Formula Weight: 198.72
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Recognizable
Melting Point: -50°
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 969627
MDL No.: MFCD00000997
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kookpunt: 195…197 °C Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 1,077 Vlampunt: 78 °C (172 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000997 CAS nummer: 2530-87-2 EINECS: 219-787-9 |