3-Aminopropyltriethoxysilaan 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
A10668.36EA
159
EUR
A10668.36
A10668.0E
A10668.22
3-Aminopropyltriethoxysilaan 98%
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Purity: 98%
CAS No.: 919-30-2
Molecular Formula: C9H23NO3Si
Formula Weight: 221.37
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4210
Odour: Amine-like
pH: 11
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1754988
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008207
Formule:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Kookpunt: 217 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0,948 Vlampunt: 104 °C (219 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008207 CAS nummer: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 ADR: 8,II |