3-Aminopropyltriethoxysilaan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0010 8.21619.0050
8.21619.0100EA 62.5 EUR
8.21619.0100 8.21619.0500 8.21619.0010 8.21619.0050
3-Aminopropyltriethoxysilaan for synthesis, Sigma-Aldrich®
3-Aminopropyltriethoxysilaan
Formule: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kookpunt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –70 °C
Dichtheid: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008207
CAS nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Molar Mass 221.37 g/mol
Synonyms 3-Aminopropyltriethoxysilane
Chemical Formula (C2H5O)3Si(CH2)3NH2