N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000
216535000
ACRO216531000EA
48.5
EUR
ACRO216531000
ACRO216535000
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine 97%
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
Formule:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ MW: 222.36 g/mol Kookpunt: 261…263 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 0 °C Dichtheid: 1.03 g/cm³ Vlampunt: 136 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008173 CAS nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |