N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 90%
CAS No.: 1760-24-3
Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2
Formula Weight: 222.36
Flash Point: 136°(276°F)
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 261-263°
Beilstein Reference: 636230
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008173
Formule:
H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Kookpunt: 261…263 °C Smeltpunt: ∼ 0 °C Dichtheid: 1,010 Vlampunt: 136 °C (276 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008173 CAS nummer: 1760-24-3 EINECS: 217-164-6 UN: 2735 ADR: 8,III |