Dodecyltriethoxysilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Triethoxy(dodecyl)silane
L17293.22
L17293.14
L17293.22EA
294
EUR
L17293.22
L17293.14
Dodecyltriethoxysilane 95%
Dodecyltriethoxysilane
Purity: 95%
CAS No.: 18536-91-9
Molecular Formula: C18H40O3Si
Formula Weight: 332.60
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₄₀O₃Si MW: 332.6 g/mol Kookpunt: 152…153 °C (3 mmHg) Dichtheid: 0.890 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00048437 CAS nummer: 18536-91-9 EINECS: 242-409-9 |