Hexyltriethoxysilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L16521.14
L16521.22
L16521.14EA
43.1
EUR
L16521.14
L16521.22
Hexyltriethoxysilane ≥97%
Hexyltriethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 18166-37-5
Molecular Formula: C12H28O3Si
Formula Weight: 248.44
Flash Point: 95°(203°F)
Boiling Point: 115°/18mm
MDL No.: MFCD00087744
Formule:
C₁₂H₂₈O₃Si Kookpunt: 115 °C (18 mmHg) Dichtheid: 0,860 Vlampunt: 95 °C (203 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00087744 CAS nummer: 18166-37-5 |