Dibutyltindichloride 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dichlorodibutylstannane, Di-n-butyltin dichloride, DBTC
194872500 194870250
ACRO194872500EA 82.4 EUR
ACRO194872500 ACRO194870250
Dibutyltindichloride 97%
Dibutyltindichloride
Formule: C₈H₁₈Cl₂Sn
Kookpunt: 135 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 39…41 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000518
CAS nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %