Dibutyltindichloride zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Dichlorodibutylstannane, Di-n-butyltin dichloride, DBTC
MQ200
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
8.04184.0250EA
88.5
EUR
8.04184.0250
8.04184.1000
8.04184.9030
Dibutyltindichloride zS, Sigma-Aldrich®
Dibutyltindichloride
Formule:
C₈H₁₈Cl₂Sn MW: 303.85 g/mol Kookpunt: 275 Smeltpunt: 37…39 °C Dichtheid: 1.37…1.4 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000518 CAS nummer: 683-18-1 EINECS: 211-670-0 UN: 3146 ADR: 6.1 II |
Specification Test Results
Solubility | 0.32 g/l (20 °C) |
Melting Point | 37 - 41 °C |
Molar Mass | 303.85 g/mol |
Boiling Point | 148 °C (16 hPa) |
Vapor Pressure | 0.0016 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C) |