Triisopropylchlorosilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
377350050
377350250
377351000
ACRO377350050EA
52.9
EUR
ACRO377350050
ACRO377350250
ACRO377351000
Triisopropylchlorosilane 95%
Triisopropylchlorosilane
Formule:
C₉H₂₁ClSi Kookpunt: 198 °C (760 mmHg) Dichtheid: 0,902 g/cm³ Vlampunt: 63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009656 CAS nummer: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |