Triisopropylchlorosilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17376.18
A17376.09
A17376.30
A17376.18EA
251
EUR
A17376.18
A17376.09
A17376.30
Triisopropylchlorosilane ≥97%
Triisopropylchlorosilane
Purity: 97+%
CAS No.: 13154-24-0
Molecular Formula: [(CH3)2CH]3SiCl
Formula Weight: 192.81
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4535
Odour: Acrid
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 1737446
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00009656
Formule:
C₉H₂₁ClSi Kookpunt: 200 °C Dichtheid: 0,908 Vlampunt: 62 °C (144 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009656 CAS nummer: 13154-24-0 UN: 2987 ADR: 8,II |