Triisopropylsilane 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
214920100 214920500 214922500
ACRO214920100EA 0 EUR
ACRO214920100 ACRO214920500 ACRO214922500
Triisopropylsilane 98%
Triisopropylsilane
Formule: C₉H₂₂Si
Kookpunt: 84…86 °C (35 mmHg)
Dichtheid: 0,773 g/cm³
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009657
CAS nummer: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %