Triethylsilane 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
212920050
212920250
212921000
212925000
ACRO212920050EA
32
EUR
ACRO212920050
ACRO212920250
ACRO212921000
ACRO212925000
Triethylsilane 99%
Triethylsilane
Formule:
C₆H₁₆Si Kookpunt: 107…108 °C (760 mmHg) Smeltpunt: -156,9 °C Dichtheid: 0,72 g/cm³ Vlampunt: –3 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009018 CAS nummer: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |