Triethylsilane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 617-86-7
Molecular Formula: C6H16Si
Formula Weight: 116.28
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -157°
Boiling Point: 107-108°
Beilstein Reference: 1098278
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009018
Formule:
C₆H₁₆Si Kookpunt: 107…108 °C Smeltpunt: –157 °C Dichtheid: 0,728 Vlampunt: –6 °C (21 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009018 CAS nummer: 617-86-7 EINECS: 210-535-3 UN: 1993 ADR: 3,II |