1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, 1,2-Diphenyltetramethyldisilane
H28705.06 H28705.03
H28705.06EA 131 EUR
H28705.06 H28705.03
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane 95%
1,2-Diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane
Purity: 97% CAS No.: 1145-98-8 Molecular Formula: C16H22Si2 Formula Weight: 270.52 MDL No.: MFCD00054786
Formule: C₁₆H₂₂Si₂
Kookpunt: 111 °C
Smeltpunt: 34…37 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054786
CAS nummer: 1145-98-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable