Hexamethyldisilane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1450-14-2
Molecular Formula: (CH3)3SiSi(CH3)3
Formula Weight: 146.38
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4220
Odour: Odourless
Melting Point: 12-13°
Boiling Point: 112-113°
Beilstein Reference: 1633463
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008258
Formule:
C₆H₁₈Si₂ Kookpunt: 112…113 °C Smeltpunt: 12…13 °C Dichtheid: 0,721 Vlampunt: –1 °C (30 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008258 CAS nummer: 1450-14-2 EINECS: 215-911-0 UN: 1993 ADR: 3,II |