Trichloro(phenyl)silane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 98-13-5
Molecular Formula: C6H5Cl3Si
Formula Weight: 211.55
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Odourless
Melting Point: -127°
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 508730
UN No.: 1804
MDL No.: MFCD00000479
Formule:
C₆H₅Cl₃Si Kookpunt: 201 °C Smeltpunt: –127 °C Dichtheid: 1,324 Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000479 CAS nummer: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |