Phenylsilane ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17901.06
A17901.14
A17901.22
A17901.06EA
72.3
EUR
A17901.06
A17901.14
A17901.22
Phenylsilane ≥97%
Phenylsilane
Purity: 97%
CAS No.: 694-53-1
Molecular Formula: C6H8Si
Formula Weight: 108.22
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 120°
UN No.: 3399
MDL No.: MFCD00013478
Formule:
C₆H₈Si Kookpunt: 120 °C Dichtheid: 0,88 Vlampunt: 7 °C (45 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013478 CAS nummer: 694-53-1 EINECS: 211-772-5 UN: 3399 ADR: 4.3,II |