Chlorotriphenylsilane 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
151250250
151251000
ACRO151250250EA
85.3
EUR
ACRO151250250
ACRO151251000
Chlorotriphenylsilane 95%
Chlorotriphenylsilane
Formule:
C₁₈H₁₅ClSi Kookpunt: 378 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 91…96 °C Dichtheid: 1,0165 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000496 CAS nummer: 76-86-8 EINECS: 200-989-0 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 91 to 96 °C |
GC | ≥94 % |