Chlorotriphenylsilane 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Triphenylchlorosilane
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
A13678.06EA 34.4 EUR
A13678.06 A13678.14 A13678.18 A13678.22
Chlorotriphenylsilane 96%
Chlorotriphenylsilane
Purity: 96% CAS No.: 76-86-8 Molecular Formula: C18H15ClSi Formula Weight: 294.86 Flash Point: 200°(392°F) Odour: Pungent Boiling Point: 188-189°/3mm Beilstein Reference: 1820487 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000496
Formule: C₁₈H₁₅ClSi
Kookpunt: 188…189 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 91…96 °C
Dichtheid: 1,0165 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >200 °C (392 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000496
CAS nummer: 76-86-8
EINECS: 200-989-0
UN: 3261
ADR: 8,II