Fentin fluoride
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39600.03 39600.06
39600.03EA 39.6 EUR
39600.03 39600.06
Fentin fluoride
Fentin fluoride
CAS No.: 379-52-2 Molecular Formula: (C6H5)3SnF Formula Weight: 368.99 Physical Form: Powder Melting Point: 281° UN No.: 3146 MDL No.: MFCD00015356
Formule: C₁₈H₁₅FSn
MW: 369.03 g/mol
Smeltpunt: >281 °C
Dichtheid: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015356
CAS nummer: 379-52-2
EINECS: 206-833-8
UN: 3146