Antimony(III) bromide 97%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
318400500
318402500
ACRO318400500EA
110
EUR
ACRO318400500
ACRO318402500
Antimony(III) bromide 97%, pure
Antimony(III) bromide
Formule:
Br₃Sb Kookpunt: 280 °C Smeltpunt: 97 °C Dichtheid: 2,3243 g/cm³ (50 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016317 CAS nummer: 7789-61-9 EINECS: 232-179-8 UN: 1549 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00747 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |