Antimoontrifluoride 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
191241000 191245000
ACRO191241000EA 47.9 EUR
ACRO191241000 ACRO191245000
Antimoontrifluoride 98%
Antimoontrifluoride
Formule: F₃Sb
Kookpunt: 376 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 292 °C
Dichtheid: 4,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011218
CAS nummer: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00715
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to grey Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥97.5 %