Antimoontrifluoride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 7783-56-4
Molecular Formula: SbF3
Formula Weight: 178.75
Odour: Odourless
Melting Point: 292°
Boiling Point: 376°
Merck Reference: 14,709
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00011218
Formule:
F₃Sb Kookpunt: 376 °C Smeltpunt: 292 °C Dichtheid: 4,379 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011218 CAS nummer: 7783-56-4 EINECS: 232-009-2 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,709 |