Veiligheidsbril, SecureFit™ 600
Leverancier: 3M
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SF602SGAF-EU SF650AS-EU SF601SGAF-EU SF603SGAF-EU SF617AS-EU SF630AS-EU SF601RAS-EU SF610AS-EU SF611AS-EU
111-2283EA 22.7 EUR
111-2283 111-2287 111-2282 111-2284 111-2285 111-2286 111-2289 111-2290 MMMASF611AS-EU
Veiligheidsbril, SecureFit™ 600
Brillen
De 3M™ SecureFit™ SF600-serie is een uitbreiding van het succesvolle SecureFit-assortiment veiligheidsbrillen. Het innovatieve ontwerp bevordert verbeterd comfort, dekking en een goed gezichtsveld op basis van twee lenzen in een semi-randloos ontwerp.
  • Geïntegreerd zijscherm
  • De pootjes zijn voorzien van 3M™ Pressure Diffusion-technologie die helpt de druk over het oor te verdelen om het draagcomfort van een divers personeelsbestand te verbeteren
  • Zachte neuspads zorgen voor meer comfort en verbeterde grip
  • Verwijderbaar met schuim gevoerd inzetstuk helpt vuil uit de ogen te houden
  • Kleine ventilatieopeningen in het inzetstuk kunnen beslaan helpen verminderen
  • Optimale optische prestaties door een ontwerp met dubbele lens en optische klasse 1-lens
These products may be suitable for use in a wide range of applications including construction, engineering, general assembly, inspection work, light duty maintenance and repair, certain welding applications (1,7, 3,0 and 5,0 lens options), oil and gas industries, airports, workers at sea (polarized lens).
Gewicht 27 g
Certificaten: EN 166 FT CE; EN 170:2002 (heldere en amberkleurige lenzen), EN 172:1994 (5-1.7 en 5-3.1); EN 169:2002 (lassen 1.7, 3.0, 5.0)