Diarseentrioxide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1327-53-3
Molecular Formula: As2O3
Formula Weight: 197.84
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 3.74
Melting Point: 312.3°
Boiling Point: 465° subl.
Merck Reference: 14,804
UN No.: 1561
MDL No.: MFCD00003433
Formule:
As₂O₃ Kookpunt: 465 °C (sublimatie) Dichtheid: 3,74 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003433 CAS nummer: 1327-53-3 EINECS: 215-481-4 UN: 1561 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,804 |