Bismuth(III) oxide 98+%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
192620010 192620050
ACRO192620010EA 139 EUR
ACRO192620010 ACRO192620050
Bismuth(III) oxide 98+%, pure
Bismuth(III) oxide
Formule: BiO₃
MW: 465.96 g/mol
Kookpunt: 1890 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 8.9 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003462
CAS nummer: 1304-76-3
EINECS: 215-134-7
Merck Index: 13,01273
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow Powder
Assay 98.0 to 102.0 %