Bismuth(III) oxide 99.975% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
40394.18
40394.30
40394.A1
40394.18EA
63.5
EUR
40394.18
40394.30
40394.A1
Bismuth(III) oxide 99.975% (metals basis)
Bismuth(III) oxide
Purity: 99.975%
CAS No.: 1304-76-3
Molecular Formula: Bi2O3
Formula Weight: 465.96
Physical Form: Powder, typically
Formule:
Bi₂O₃ Kookpunt: ∼1890 °C Smeltpunt: 817 °C Dichtheid: 8,9 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003462 CAS nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 14,1273 |