Bismuth(III) oxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
MQ200
1.01862.9025
1.01862.1000
1.01862.9025EA
0
EUR
1.01862.9025
1.01862.1000
Bismuth(III) oxide, Supelco®
Bismuth(III) oxide
Formule:
BiO₃ MW: 465.96 g/mol Kookpunt: 1890 Smeltpunt: 825 Dichtheid: 8.9 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003462 CAS nummer: 1304-76-3 EINECS: 215-134-7 Merck Index: 13,01273 |
Specification Test Results
Melting Point | 820 °C |
Molar Mass | 465.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1890 °C |
Density | 8.93 g/cm3 (20 °C) |