Tributylfosfaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
TBP, TBPA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18604.0500
8.18604.1000
8.18604.2500
8.18604.1000PH
8.18604.9026
8.18604.0500EA
34.3
EUR
8.18604.0500
8.18604.1000
8.18604.2500
MERC8.18604.1000PH
8.18604.9026
Tributylfosfaat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tributylfosfaat
Formule:
(CH₃(CH₂)₃O)₃PO Kookpunt: 289 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –79 °C Dichtheid: 0,982 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 151 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009436 CAS nummer: 126-73-8 EINECS: 204-800-2 Merck Index: 13,09692 |
|
Specification Test Results
Assay (GC, area%) | ≥ 99.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 0.976 - 0.978 |
Identity (IR) | passes test |