Triethylfosfaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40001.14 40001.22 40001.36
40001.14EA 33.5 EUR
40001.14 40001.22 40001.36
Triethylfosfaat ≥99%
Triethylfosfaat
Purity: 99+% CAS No.: 78-40-0 Molecular Formula: (C2H5O)3P(O) Formula Weight: 182.16 Flash Point: 115°(240°F) Physical Form: Liquid Density: 1.072 Refractive Index: 1.4050 Odour: Mild Boiling Point: 215° Merck Reference: 14,9674 MDL No.: MFCD00009077
Formule: C₆H₁₅O₄P
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 1,072
Vlampunt: 115 °C (240 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009077
CAS nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 14,9674