Triethylfosfaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17938.0E A17938.36
A17938.0EEA 153 EUR
A17938.0E A17938.36
Triethylfosfaat ≥98%
Triethylfosfaat
Purity: 98+% CAS No.: 78-40-0 Molecular Formula: (CH3CH2O)3P(O) Formula Weight: 182.16 Flash Point: 115°(240°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Mild Boiling Point: 215° Merck Reference: 14,9674 MDL No.: MFCD00009077
Formule: C₆H₁₅O₄P
MW: 182.16 g/mol
Kookpunt: 215 °C
Smeltpunt: –57 °C
Dichtheid: 1.072
Vlampunt: 115 °C (240 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009077
CAS nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Index: 12,09806