Trifenylfosfiet 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
140440010
140440025
140440100
ACRO140440010EA
0
EUR
ACRO140440010
ACRO140440025
ACRO140440100
Trifenylfosfiet 99%
Trifenylfosfiet
Formule:
C₁₈H₁₅O₃P Kookpunt: 360 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 22…24 °C Dichtheid: 1,184 g/cm³ Vlampunt: 146 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003032 CAS nummer: 101-02-0 EINECS: 202-908-4 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Acid value | ≤1.5 mg KOH/g |