Trifenylfosfiet ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A18662.0E A18662.36
A18662.0EEA 119 EUR
A18662.0E A18662.36
Trifenylfosfiet ≥97%
Trifenylfosfiet
Purity: 97% CAS No.: 101-02-0 Molecular Formula: C18H15O3P Formula Weight: 310.29 Flash Point: 146°(295°F) Odour: Mild Boiling Point: 360° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003032
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
Kookpunt: 360 °C
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1,184
Vlampunt: 146 °C (295 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003032
CAS nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
ADR: 9,III