Trifenylfosfiet for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00551.0100 8.00551.1000
8.00551.0100EA 36.2 EUR
8.00551.0100 8.00551.1000
Trifenylfosfiet for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trifenylfosfiet
Formule: C₁₈H₁₅O₃P
Kookpunt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 22…25 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003032
CAS nummer: 101-02-0
EINECS: 202-908-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 22 - 25 °C
Molar Mass 310.29 g/mol
Boiling Point 360 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
Refractive Index 1.5903 (20 °C, 589 nm)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)