Antimony (III) sulphide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
223595000 223591000
ACRO223595000EA 110 EUR
ACRO223595000 ACRO223591000
Antimony (III) sulphide 98%
Antimony (III) sulphide
Formule: S₃Sb₂
Kookpunt: 1150 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011217
CAS nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)