Antimony (III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
11683.09 11683.18
11683.09EA 139 EUR
11683.09 11683.18
Antimony (III) sulphide ≥99.999% (metals basis)
Antimony (III) sulphide
Purity: 99.999% CAS No.: 1345-04-6 Molecular Formula: Sb2S3 Formula Weight: 339.68 Physical Form: -60 Mesh Powder Melting Point: 550° UN No.: 1549 MDL No.: MFCD00011217
Formule: S₃Sb₂
Kookpunt: 1150 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011217
CAS nummer: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
UN: 1549
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,713