Arsenic (II) sulphide tech. 90%, Technical Grade
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 90%
CAS No.: 12044-79-0
Molecular Formula: As2S2
Formula Weight: 213.97
Physical Form: Powder
Density: 3.5
Melting Point: ≈307°
Boiling Point: 565°
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00049841
Formule:
As₂S₂ Kookpunt: 565 °C Smeltpunt: ∼307 °C Dichtheid: 3,5 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049841 CAS nummer: 1303-32-8 UN: 1557 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,00834 |