Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
35834.18
35834.30
35834.18EA
166
EUR
35834.18
35834.30
Bismuth(III) sulphide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth(III) sulphide
Purity: 99.9%
CAS No.: 1345-07-9
Molecular Formula: Bi2S3
Formula Weight: 514.15
Physical Form: Chunks/Crystals
Density: 7.7
Appearance: Brown/black
MDL No.: MFCD00014204
Formule:
Bi₂S₃ Smeltpunt: 763 °C Dichtheid: 7,7 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014204 CAS nummer: 1345-07-9 EINECS: 215-716-0 Merck Index: 12,01329 |